Merck
EP6001061410
Eppendorf® Upright Freezer Rack
holds 12 x 102 mm/4 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, side access
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(4 x 3) configuration
holds 12 x 102 mm/4 in boxes
max. box number per rack: 4 (2 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001061410 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 214 mm (8.4 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 24 boxes)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG