抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
KCN-75, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~40 kDa (representing the KCNK9 monomer, and a weaker band at 80 kDa representing the KCNK9 dimer)
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using whole extract of cultured T-47D cells (human breast carcinoma)
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNK9(51305)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
K0514-VAR:
K0514-200UL:
K0514-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)