Merck
EP6001012510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x boxes (5 in.), (3 x 4) configuration, stainless steel, drawer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(3 x 4) configuration
Holds 12 x boxes (5 in.)
drawer
max. box number per rack: 12 (3 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001012510 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 414 mm (16.3 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)