Merck
S8777
Worthington社製付属品
tipping stand for 25 L Dewar
別名:
dewar stand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Worthington 366582
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This stand supports the Dewar and allows convenient, safe pouring of liquid. Wheels add mobility and additional handling ease.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)