Merck
R0509
Worthington社製付属品
cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar
別名:
dewar base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103000
NACRES:
NB.22
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Worthington 366783
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
35 Lデュワー瓶は、満杯の状態では、重さが100ポンド(45 kg)を超える場合があります。安全に運搬するため、ローラーベースのご使用を強くお勧めします。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)