Merck
EP0030119835
Eppendorf® Tube Rack for 5.0, 15 and 50 mL Tube
Holds 12 x 5-15 mL tubes, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.12
物質
polypropylene
white
特徴
autoclavable
Holds 12 x 5-15 mL tubes
包装
pkg of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 30119835
white
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)