包装
pack of 2
メーカー/製品名
Benchmark Scientific E1101-COMB1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Double sided combs for maximum versatility.
Reversible gel combs with 22/12 teeth to be used with E1200-CS1 and E1101-CS1 casting stand. Supplied as a pack of 2.
法的情報
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z742290-1PK | 4061826162927 |