Merck
Z741011
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 100 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z741011-10EA4061837642609