Key Documents
EP5920742000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
round bottom
特徴
capacity 52 x 5 mL FACS
Holds 5 mL FACS tubes
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920742000 (Global)
パラメーター
4,140 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
114 mm
直径
12 mm
適合性
for use with Universal-Large bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG