Merck
EP5702747009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-18-17 Cryo, without lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 18 x tubes with screw cap (max o.d. 17 mm)
F-45-18-17 Cryo, without lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702747009
パラメーター
4,400 max. RCF (1,970 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)