Merck
EP5702733008
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with 100 mL round buckets, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
flat bottom
特徴
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL,
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702733008 (Global)
パラメーター
2.943 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
60 mm
適合性
for use with 100 mL round buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)