Merck
EP5427714006
Eppendorf® Rotor F-45-64-5-PCR
incl. rotor lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
incl. rotor lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427714006
パラメーター
11,800 max. RCF (13,543 xg)
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)