Merck
BR781535
Brand®1.2 ML Tubes
strip of 8 caps, polyethylene (cap)
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
物質
polyethylene (cap)
polypropylene (tubes and rack)
無菌性
non-sterile
特徴
strip of 8 caps
包装
pack of 120
メーカー/製品名
BRAND 781535
キャパシティ
1.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR781535-120EA4061831860320