Merck
Z374385
Sigma-Aldrich
Scienceware® slide box
for 100 microscope slides, Hinged lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
MA.01
特徴
Holds 100 x slides 76x26 mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H44577-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supreme defense for standard 25 x 75mm (1" x 3") microscope slides
  • Heavy-walled, moisture- and insect-proof.
  • Slim, durable design
  • Easily identify slides with included numbered index on base and cover
  • Box walls are rugged and won′t bend, split, or chip.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Premium slide box 100 place, cork lining, gray plastic
HS15994F
Premium slide box
Premium slide box 100 place, cork lining, white plastic
HS15994E
Premium slide box
Slide box 25 place, red
HS15990B
Slide box
Premium Slide box 25 Place, cork lining, blue
HS15989A
Premium Slide box