物質
blue
nickel closure
特徴
Holds 25 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15989A
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
特徴および利点
- molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
- both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック