特徴および利点
- protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
- durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
- safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
- uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
- temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
- stackable
- autoclavable
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HS15988H | 4061832766690 |