Merck
EP022639304
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 90 mL rectangular buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 4 x 90 mL rectangular buckets
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 90 mL rectangular buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639304 (NA)
パラメーター
2,750 × g max. RCF
4,400 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)