EP022492098
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume 0.5-10 mL, L 165 mm, turquoise, colorless tip, pkg of 200 ea (2 bags × 100 tips)
別名:
pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
L:
165 mm
容量:
0.5-10 mL
無菌性:
non-sterile
包装:
pkg of 200 ea (2 bags × 100 tips)
メーカー/製品名:
Eppendorf® 022492098
おすすめの製品
物質
colorless tip
polypropylene
turquoise
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 200 ea (2 bags × 100 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 022492098
L
165 mm
容量
0.5-10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 0.5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, colorless tips, 200 tips (2 bags × 100 tips)
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
- epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
- epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
特徴および利点
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
- epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
- epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)