Merck
EP0030129636
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Skirted, Forensic DNA Grade, working volume 150 μL, white plate, pack of 10 (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.22
物質
white plate
white wells
ウェルサイズ
96
無菌性
non-sterile
特徴
skirt
Forensic DNA Grade
Skirted
包装
pack of 10 (individually wrapped)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030129636 (Global)
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 well
有効容積
150 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • White wells for better reflection
  • High mechanical stability
  • Raised rims for effective sealing
  • Skirted and semi-skirted frames
  • Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
  • PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG