由来生物
human aorta
品質水準
形状
lyophilized powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
salt, free
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
遺伝子情報
human ... ELN(2006)
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E6902-1MG:
E6902-VAR:
E6902-BULK:
E6902-1MG-PW:
試験成績書(COA)