アッセイ
≥98% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
形状
solid
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
243 °C (decomposition)
溶解性
150 g/L
かさ密度
230 kg/m3
アプリケーション
microbiology
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChI Key
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 245 - 248 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; water; calculated on dried substance): ≥ 770
TLC-Test: passes test
Loss on drying (70 °C; ≤ 1 hPa): ≤ 0.5 %
Suitability for testing the germinability of seeds: passes test
Suitability for microbiology: passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
可燃性固体類