Merck
1.01907
Supelco
シリカゲル
granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
EC Index Number:
231-545-4
NACRES:
NB.21
品質水準
形状
granular
有効性
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
損失
≤2.0% loss on drying, 180°C
粒径
2-5 mm
ポアサイズ
2.0-2.5 nm
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
かさ密度
750‑800 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Isolation, characterization, identification and quantification of 6-F oxyphenisatin dipropionate, a novel illegal additive, from a fruit-flavored jelly: Demonstrating the use of silica gel in chromatographic techniques for detecting illegal additives in food products, this study is vital for food safety and environmental testing laboratories (Xia et al., 2024).
アナリシスノート
Bulk density: about 70
Loss on drying (180 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 25.0 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
シリカゲル technical grade 40, 6-14 mesh
Supelco
214426
シリカゲル