Merck
S8394
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
550 mesh, packet of 5 g desiccant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
シリカゲル, packet of 5 g desiccant
グレード
reagent grade
フォーム
powder
包装
packet of 5 g desiccant
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
25 μm
ポアサイズ
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 柔軟かつ圧縮可能なナノ構造体からなるアラミドナノファイバー/シリカ複合エアロゲル:この研究では、柔軟で圧縮可能なシリカベースのエアロゲルの開発を探求し、特に材料科学や製造業の研究に役立つ、軽量建築や断熱用途での可能性を強調しています(Zhang et al., 2024)。
  • ゾル-ゲル法で調製したシリカ/セルロースナノ複合体に影響する因子:レビュー:このレビューでは、ゾル-ゲル法を用いたシリカ/セルロースナノ複合体の合成について論じ、材料科学や環境応用の研究者に役立つ、材料特性への様々な要因の影響を強調しています(Shange et al., 2024)。
  • 噴霧乾燥した三元生物活性ガラス微小球:無細胞分解挙動に対する銅ドーピングの直接的および間接的構造効果:銅をドーピングしたシリカの生物活性ガラスの構造特性を調査したこの論文は、特に骨再生や組織工学などの生物医学やドラッグデリバリーシステムにおける応用に焦点を当てています(Vecchio et al., 2024)。
  • 新規の違法添加物である 6-F ジプロピオン酸オキシフェニサチンの、フルーツ風味ゼリーからの単離、特性評価、同定、定量:食品中の違法添加物を検出する際のクロマトグラフィー技術においてシリカゲルの使用を実証したこの研究は、食品安全および環境試験機関にとって非常に重要です(Xia et al., 2024)。
包装
多孔性1×23/4インチパケット
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S8394-BULK:
S8394-50EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)