主要文書
1.03806
Supelco
Desiccant sachet 250 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20 cm
別名:
Dessicant bag, Moisture absorber bag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123003
NACRES:
NB.51
品質水準
フォーム
granular
損失
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
キャパシティ
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
保管温度
no temp limit
アナリシスノート
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
シリカゲル granules, desiccant ~ 0.2 - 1 mm
Supelco
1.01905
シリカゲル
シリカゲル Type II, 3.5 mm bead size, Suitable for desiccation
Supelco
S7500
シリカゲル
シリカゲル granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.01907
シリカゲル
シリカゲル beads, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.07735
シリカゲル