分子量
antigen 76.5 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformadehyde-fixed HeLa cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSPT1(2935)
mouse ... Gspt1(14852)
rat ... Gspt1(24420)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
E4781-VAR:
E4781-200UL:
E4781-BULK:
E4781-25UL:
試験成績書(COA)