分子量
antigen 50 kDa
交差性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using HeLa cell lysates.
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 or Rat1 cell extracts.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ETF1(2107)
mouse ... Etf1(225363)
rat ... Etf1(307503)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14265:
E8156-VAR:
E8156-25UL:
E8156-200UL:
E8156-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)