Merck
E3910
Sigma-Aldrich
エンテロバクチン
from Escherichia coli, ≥98% (HPLC)
別名:
エンテロケリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H27N3O15
CAS番号:
分子量:
669.55
UNSPSCコード:
12191503
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C30H27N3O15/c34-19-7-1-4-13(22(19)37)25(40)31-16-10-46-29(44)18(33-27(42)15-6-3-9-21(36)24(15)39)12-48-30(45)17(11-47-28(16)43)32-26(41)14-5-2-8-20(35)23(14)38/h1-9,16-18,34-39H,10-12H2,(H,31,40)(H,32,41)(H,33,42)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
SERBHKJMVBATSJ-BZSNNMDCSA-N
詳細
エンテロバクチンの合成は非リボソーム性ペプチドシンテターゼによって引き起こされます。前駆物質であるコリスミ酸が、中間体であるイソコリスミ酸、2,3-ジヒドロ-2,3-ジヒドロキシ安息香酸、および2,3-ジヒドロキシ安息香酸(DHB)に変換されます。最終ステップにはDHBとL-セリンアミド結合が関与します。合計6つの酵素(ent A −F)がエンテロバクチン生合成を媒介します。
アプリケーション
エンテロバクチンは以下に使用されています。
  • トリプトファン蛍光消光実験の陽性対照として
  • Kosakonia radicincitans培養液中のシデロホアを定量化する高速液体クロマトグラフィーの参照標準物質として
  • 培地の鉄汚染を除去するための結晶化容器内およびFe-エンテロバクチン結合の研究
このエンテロバクチン製品は、溶液中において鉄に結合せず、 Fe3+とFe2+に結合します。
生物化学的/生理学的作用
微生物による鉄の動員や取り込みは、シデロホアと呼ばれる低分子量錯化剤を介して行われます。エンテロバクチンは、Escherichia coliや類縁の腸内細菌を鉄欠乏培地で増殖させた場合にわずかに産生されるカテコール(ベンゼンジオール、C6H4(OH)2)型シデロホアであり、 現在知られている最も強力な第二鉄イオン錯化剤の1つです。 エンテロバクチンは、非常に有効な鉄イオン封鎖剤であり、タンパク質、不溶性鉄錯体、他のシデロホアから鉄を除去することができます。エンテロバクチンの化学、調節、合成、認識、輸送に関する研究が行われ、エンテロバクチンは最も解明されているシデロホアとなっています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
E3910-1MG:
E3910-1MG-PW:
E3910-VAR:
E3910-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neal Paragas et al.
Biochimica et biophysica acta, 1823(9), 1451-1458 (2012-06-26)
Kidney damage induces the expression of a myriad of proteins in the serum and in the urine. The function of these proteins in the sequence of damage and repair is now being studied in genetic models and by novel imaging
Shubhangi Agarwal et al.
Scientific reports, 7, 42812-42812 (2017-02-22)
Molecular mechanisms of xenosiderophore and heme acquisitions using periplasmic binding protein (PBP) dependent ATP-binding cassette transporters to scavenge the essential nutrient iron are elusive yet in Vibrio cholerae. Our current study delineates the structures, dynamics and ligand binding properties of
Enterobactin: an archetype for microbial iron transport
Raymond KN, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 100(7), 3584-3588 (2003)
Beata Krawczyk et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-04-30)
Escherichia coli were isolated from three patients with chronic rhinosinusitis (CRS) by intraoperative sinus tissue biopsy. Taking into account the unusual replicative niche and previous treatment failures, it was decided to focus on the virulence and drug resistance of these
Emily M Saad et al.
Nature communications, 8(1), 1590-1590 (2017-11-19)
The chromium (Cr) isotope system has emerged as a potential proxy for tracing the Earth's atmospheric evolution based on a redox-dependent framework for Cr mobilization and isotope fractionation. Although studies have demonstrated that redox-independent pathways can also mobilize Cr, no