Merck
E3020
Sigma-Aldrich
(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(Z)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexen-1-yl-nicotinamide
≥97%
別名:
NOR-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N4O4
CAS番号:
分子量:
306.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC([N+]([O-])=O)/C(CC)=C/C(CNC(C1=CN=CC=C1)=O)=N/O
InChI
1S/C14H18N4O4/c1-3-11(10(2)18(21)22)7-13(17-20)9-16-14(19)12-5-4-6-15-8-12/h4-8,10,20H,3,9H2,1-2H3,(H,16,19)/b11-7+,17-13-
InChI Key
KIWSYRHAAPLJFJ-DNZSEPECSA-N
アプリケーション
NO donor; releases nitric oxide spontaneously in a rate-controlled manner. Half-life in solution = 60 min.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E3020-VAR:
E3020-BULK:
E3020-50MG:
E3020-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Kita et al.
European journal of pharmacology, 257(1-2), 123-130 (1994-05-12)
(+-)-(E)-Ethyl-2-[(E)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexeneamide (FK409), which was isolated from microbial products, has been reported to show a vasorelaxant effect through a mechanism similar to that of the organic nitrates such as isosorbide dinitrate. In solution at pH 7.4, FK409 decomposed and released nitric
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.