アッセイ
≥98%
形状
powder
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C(=C/C(=N\O)C(N)=O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4/c1-3-6(5(2)11(14)15)4-7(10-13)8(9)12/h4-5,13H,3H2,1-2H3,(H2,9,12)/b6-4+,10-7+
InChI Key
MZAGXDHQGXUDDX-AGLLBGTNSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E2895-BULK:
E2895-50MG:
E2895-VAR:
E2895-10MG:
試験成績書(COA)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.