品質水準
オーガナイザー
JHP Pharmaceuticals
SMILES記法
[Na+].[H]\C(=N/N1CC(=O)N=C1[O-])c2ccc(o2)-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10N4O5.Na/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;/h1-7H,8H2,(H,16,19,20);/q;+1/p-1/b15-7+;
InChI Key
KSRLIXGNPXAZHD-HAZZGOGXSA-M
遺伝子情報
human ... RYR1(6261) , RYR3(6263)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
D9175-1G-PW:
D9175-VAR:
D9175-250MG-PW:
D9175-250MG:
D9175-100MG-PW:
D9175-BULK:
D9175-1G:
D9175-100MG:
試験成績書(COA)