Merck
D6182
Sigma-Aldrich
DOTAP 塩化物
≥98% (TLC), powder
別名:
N-[1-(2,3-ジオレオイロキシ)プロピル]-N,N,N-トリメチルアンモニウム塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H80ClNO4
CAS番号:
分子量:
698.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI Key
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,2-ジオレオイルオキシ-3-(トリメチルアンモニウム)プロパン(DOTAP)塩化物は、カチオン性リポソームおよびリポソーム-DNA複合体の調製に使用されています。また、腫瘍壊死因子α(TNF- α)の産生の評価にも使用されています。
DNA、RNA、その他の負に荷電した分子を真核細胞にトランスフェクションさせるためのカチオン性リポソ-ム形成化合物です。DOTAPとDNAを混合すると、直接細胞培養液に添加可能な安定な複合体が自然に形成されます。これらの複合体は細胞膜と融合し細胞質へDNAを放出します。細胞は細胞毒性なく効率的にトランスフェクションされます。DNAの場合1μgあたり約5~10μg、細胞培養液の場合1μLあたり約10~20μgのDOTAPを用いてください。最適な作業濃度およびトランスフェクション時間は一部は用いる細胞株およびロ-ド材料 (RNA、DNA、タンパク) に依存します。
生物化学的/生理学的作用
1,2-ジオレオイルオキシ-3-(トリメチルアンモニウム)プロパン(DOTAP)塩化物は、ヘルパー脂質を用いずにリポソームを調製するために有用です。DOTAP塩化物は、ジメチルスルホキシド(DMSO)およびエタノールに可溶であることから、明らかにトランスフェクション剤として機能します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D6182-50MG-PW:
D6182-PH:
D6182-250MG:
D6182-BULK-N:
D6182PROC:
D6182-250MG-PW:
D6182-50MG:
D6182-BULK:
D6182-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel strategy for tumour therapy combining cell apoptosis and active immunity induced by caspy2, a zebrafish caspase
Liu L, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 13(8b), 2271-2281 (2009)
Structurally distinct phosphatases CD45 and CD148 both regulate B cell and macrophage immunoreceptor signaling
Zhu JW, et al.
Immunity, 28(2), 183-196 (2008)
Ju-mei Zhao et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 22(12), 4272-4280 (2008-08-22)
The matrix (M) protein of vesicular stomatitis virus (VSV) plays a key role in inducing cell apoptosis during infection. To investigate whether M protein-mediated apoptosis could be used in cancer therapy, its cDNA was amplified and cloned into eukaryotic expression
A simplified direct lipid mixing lipoplex preparation: Comparison of liposomal-, dimethylsulfoxide-, and ethanol-based methods
Meisel JW and Gokel GW
Scientific Reports, 6, 27662-27662 (2016)