アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 4 mL (890899C-100MG)
pkg of 5 × 4 mL (890899C-500MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL in chloroform
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
cationic lipids
transfection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)CC(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3
InChI Key
GLGLUQVVDHRLQK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
5 × 5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890899C-500MG)
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
890899C-100MG:4548173352428
890899C-500MG:4548173352435
890899C-VAR:
890899C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック