Merck
890895C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP, MS Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
別名:
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (methyl sulfate salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H83NO8S
CAS番号:
分子量:
774.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (890895C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890895C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
濃度
10 mg/mL (890895C-25mg)
25 mg/mL (890895C-200mg)
脂質タイプ
cationic lipids
transfection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI Key
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
DOTAP (1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane) is a cationic lipid, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery. The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP. DOTAP mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
890895C-200MG:
890895C-VAR:
890895C-25MG:
890895C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
DOTAP/DOPE ratio and cell type determine transfection efficiency with DOTAP-liposomes
Kim BK, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(10), 1996-2001 (2015)