包装
pkg of 1 × 2.5 mL (890880C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890880C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 890880C
濃度
10 mg/mL (890880C-25mg)
25 mg/mL (890880C-200mg)
脂質タイプ
transfection
cationic lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
890880C-BULK:
890880C-200MG:4548173350684
890880C-VAR:
890880C-25MG:4548173350691