アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
濃度
100 mM
色
colorless
pH
7
その他の活性
DNase, RNase, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI Key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
アプリケーション
構成
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
D4788-.1MMO-KC:
D4788-250ML-KC:
D4788-BULK:
D4788-.1MMO:
D4788-25UMO:
D4788-25UMO-KC:
D4788PROC:
D4788-VAR:
D4788-EW:
D4788-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック