Merck
D4321
Sigma-Aldrich
ジヒドロエポネマイシン
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H36N2O6
CAS番号:
分子量:
400.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D ±35.7°
off-white to light tan
溶解性
DMSO: ≥1 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]1(CO)CO1
InChI
1S/C20H36N2O6/c1-13(2)7-5-6-8-17(25)21-16(10-23)19(27)22-15(9-14(3)4)18(26)20(11-24)12-28-20/h13-16,23-24H,5-12H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,27)/t15-,16-,20+/m0/s1
InChI Key
IUDBVFIQSSOIDB-TWOQFEAHSA-N
生物化学的/生理学的作用
ジヒドロエポネマイシンは、放線菌(Streptomyces hygroscopicus)から単離された抗腫瘍性抗生物質であるエポネマイシンの活性誘導体です。ジヒドロエポネマイシンは、免疫プロテアソームのLMP2、LMP7サブユニットや構成型プロテアソームのサブユニットXに存在する触媒スレオニン残基を標識しますが、エポネマイシンは構成型プロテアソームのX、Zサブユニットや免疫プロテアソームのLMP7、MECL1サブユニットを共有結合によって修飾します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D4321-1MG:
D4321-VAR:
D4321-5MG:
D4321-BULK:
試験成績書(COA)