Merck
D3821
Sigma-Aldrich
デバゼピド
≥98% (HPLC), powder
別名:
(S)-N-(2,3-ジヒドロ-1-メチル-2-オキソ-5-フェニル-1H-1,4-ベンゾジアゼピン-3-イル)インドール-2-カルボキサミド, L-364,718, MK 329
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20N4O2
CAS番号:
分子量:
408.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc3ccccc3[nH]2)N=C(c4ccccc4)c5ccccc15
InChI
1S/C25H20N4O2/c1-29-21-14-8-6-12-18(21)22(16-9-3-2-4-10-16)27-23(25(29)31)28-24(30)20-15-17-11-5-7-13-19(17)26-20/h2-15,23,26H,1H3,(H,28,30)/t23-/m1/s1
InChI Key
NFHRQQKPEBFUJK-HSZRJFAPSA-N
詳細
デバゼピドはアスペリリシンから化学修飾によって得られます。ベンゾジアゼピン骨格を持っています。
アプリケーション
デバゼピドは、ヒト胎児腎293T細胞およびヒト膵臓切片におけるコレシストキニン受容体1(CCK1R)拮抗薬として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
デバゼピドは、CCK1(CCK-A)受容体拮抗薬であり、CCK8拮抗薬でもあります。
デバゼピドはコレシストキニンオクタペプチド(CCK1)(CCK A)受容体拮抗薬です。デバゼピドは末梢型受容体(CCK A)へのCCKの結合を阻害します。デバゼピドはモルヒネに対するコレシストキニンオクタペプチド(CCK-8)に基づく拮抗作用を反転させます。
特徴および利点
この化合物は、メルク&カンパニー社(ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
D3821-IP:
D3821-5MG:
D3821-BULK:
D3821-VAR:
D3821-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clémence Blouet et al.
PloS one, 7(12), e51898-e51898 (2012-12-20)
Previous evidence indicates that duodenal lipid sensing engages gut-brain neurocircuits to determine food intake and hepatic glucose production, but a potential role for gut-brain communication in the control of energy expenditure remains to be determined. Here, we tested the hypothesis
Yuki Orikawa et al.
Molecular pain, 6, 72-72 (2010-10-29)
Z-360 is an orally active cholecystokinin-2 (CCK2)/gastrin receptor antagonist currently under development as a therapeutic drug for pancreatic cancer. It was previously reported that Z-360 treatment in combination with gemcitabine prolonged the survival period in a lethal pancreatic cancer xenograft
Development of a CCK1R-membrane nanoparticle as a fish-out tool for bioactive peptides
Staljanssens D, et al.
Peptides, 68, 219-227 (2015)
Kaleeckal G Harikumar et al.
Assay and drug development technologies, 9(4), 394-402 (2011-03-15)
The success in screening for drug candidates is highly dependent on the power of the strategy implemented. In this work, we report and characterize a novel fluorescent benzodiazepine antagonist of the type 1 cholecystokinin receptor (3-(3-(7-fluoro-1-(2-isopropyl(4-methoxyphenyl)amino)-2-oxoethyl)-2,4-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b][1,4]-diazepin-3-yl)ureido)benzoic acid) that can be
X-M Wu et al.
Journal of animal physiology and animal nutrition, 96(2), 214-219 (2011-03-29)
Total parenteral nutrition (TPN) results in atrophy of the pancreas, while cholecystokinin (CCK) can significantly stimulate the exocrine pancreas in rodents. This study was designed to examine whether CCK may improve the atrophy of the pancreas in rats on TPN