分子量
antigen ~55 kDa
antigen ~70 kDa
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human DCDC2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DCDC2(51473)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D3070-BULK:
D3070-VAR:
D3070-200UL:
D3070-25UL:
IXO14828:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)