分子量
antigen ~80 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human DAB1
western blot: 2-4 μg/mL using mouse and rat brain extracts (S1 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DAB1(1600)
mouse ... Dab1(13131)
rat ... Dab1(266729)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D1569-VAR:
D1569-25UL:
D1569-BULK:
D1569-200UL:
IXO14294:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)