Merck
D1429
Sigma-Aldrich
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate
99% purity (TLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H19N2O5Cl
CAS番号:
分子量:
378.81
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, 99% (TLC)
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
dark red
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2o[n+](C)c3ccccc23
InChI
1S/C18H19N2O.ClHO4/c1-19(2)15-11-8-14(9-12-15)10-13-18-16-6-4-5-7-17(16)20(3)21-18;2-1(3,4)5/h4-13H,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
FDPJLIFXRNZDJR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1429-BULK:
D1429-5MG:
D1429-VAR:
D1429-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Appl. Fluoresc. Technol., 5, 3-3 (1993)