Merck
394211
Sigma-Aldrich
4-[4-(ジメチルアミノ)スチリル]ピリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2
CAS番号:
分子量:
224.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
λmax
377 nm
SMILES記法
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccncc2)cc1
InChI
1S/C15H16N2/c1-17(2)15-7-5-13(6-8-15)3-4-14-9-11-16-12-10-14/h3-12H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
LIXUVTQYCRSIET-ONEGZZNKSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
394211-250MG:
394211-VAR:
394211-BULK:
394211-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2