product name
2-[4-(ジメチルアミノ)スチリル]-1-エチルピリジニウムヨージド, ≥99% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
solid
色
red
mp
267 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMSO: 0.5 mg/mL
methanol: soluble
εmax
36.0-41.0 at 457-463 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].CC[n+]1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N2.HI/c1-4-19-14-6-5-7-17(19)13-10-15-8-11-16(12-9-15)18(2)3;/h5-14H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AMAXNNVXIBDEMV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D0815-VAR:
D0815-100MG:4548173996257
D0815-100MG-PW:
D0815-BULK:
試験成績書(COA)