Merck
D0946
Sigma-Aldrich
PDGFRα(550-末端), 活性型, GSTタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CD140A, MGC74795, Rhe-PDGFRA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
10-14 nmol/min·mg
分子量
~95 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PDGFRA(5156)
生物化学的/生理学的作用
PDGFRα(血小板由来成長因子受容体α)は、内在性のチロシンキナーゼ活性を有する膜受容体のPDGFRファミリーの一員です。PDGFRαの異常発現は脊椎動物モデルの発生異常に関連しており、ヒトの複数の病態にも関与しています。PDGFRαは線維化や硬化のプロセスに関与する腎細胞型に広く発現しています。PDGFとその受容体であるPDGFRαは、炎症性腸疾患の修復期に生じる線維症の誘導因子となっており、炎症の活動期にも関与している可能性があります。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
D0946-BULK:
D0946-10UG-PW:
D0946-VAR:
D0946-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Floege et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 9(2), 211-223 (1998-04-04)
Platelet-derived growth factor (PDGF) plays an important role in renal disease. We have recently demonstrated that in healthy mature human kidney, PDGF alpha-receptor expression is largely restricted to interstitial cells. The study presented here assesses the expression of PDGF alpha-receptor
S Kumagai et al.
The Tohoku journal of experimental medicine, 195(1), 21-33 (2002-01-10)
The aim of the present study is to clarify in situ expression of platelet-derived growth factor (PDGF) and its receptors in different phases of inflammatory bowel disease (IBD). Tissues samples were obtained from 20 patients with ulcerative colitis (UC) and
Ittai Fattal et al.
Immunology, 143(3), 374-380 (2014-05-14)
Pemphigus vulgaris (PV) is an autoimmune skin disease, which has been characterized by IgG autoantibodies to desmoglein 3. Here we studied the antibody signatures of PV patients compared with healthy subjects and with patients with two other autoimmune diseases with