安全性情報
400083
Sigma-Aldrich
HIF-1 Inhibitor
別名:
HIF-1 Inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.28
品質水準
SMILES記法
N(c5c(ccc(c5)C(=O)OC)O)C(=O)COc1ccc(cc1)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C26H29NO5/c1-31-25(30)19-2-7-23(28)22(11-19)27-24(29)15-32-21-5-3-20(4-6-21)26-12-16-8-17(13-26)10-18(9-16)14-26/h2-7,11,16-18,28H,8-10,12-15H2,1H3,(H,27,29)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
400083-10MG:
試験成績書(COA)