Merck
PHL80012
ビオカニンA
phyproof® Reference Substance
別名:
4'-メチルゲニステイン, 5,7-ジヒドロキシ-4′-メトキシイソフラボン, Olmelin, ゲニステイン 4′-メチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
Beilstein:
278107
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
InChI Key
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ビオカニンAはムラサキツメクサ(Trifolium pratense)に含まれるイソフラボン型植物エストロゲンで、ER-βエストロゲンレセプターの選択的アゴニストであり、乳がんに対する化学予防薬としての効果を持つ可能性があります。ER-αに対する活性は低く、基本的に子宮肥大作用はありません。ビオカニンAはアリール炭化水素レセプター(AhR)のリガンドでもあります。動脈抵抗を減少させて微小循環を促進する効果は、カリウムチャネルやカルシウムチャネルへの作用を介していると思われます。生体異物解毒に関するスルホトランスフェラーゼの誘導が、そのがん予防効果の機構として提案されてきました。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80012-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)