由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BM8.1, monoclonal
製品種目
ColorWheel®
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 102.13 kDa
交差性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
エピトープ配列
Extracellular domain
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
適合性
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Adgre1(13733)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Flow Cytometry in Mouse bone marrow cells.
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million mouse bone marrow cells was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1005, Anti-Mouse F4/80 (BM8.1) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CW-PE ColorWheel® activated Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Rat IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
ターゲットの説明
物理的形状
再構成
保管および安定性
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CWA-1005-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)