Merck
CLS8508
Corning® 保存チューブラック
empty storage rack w/ lids, for 96 screw capped or thermoplastic elastomers (TPE) capped storage tubes, 5 racks/pack, 2 packs/case, 10 racks/case
別名:
96チューブ保存ラック, 保存ラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.13
物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
Holds 96 x 1.3 mL tubes
包装
case of 10
pack of 5
メーカー/製品名
Corning 8508
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • このポリプロピレン製ラックは、96本立て1.3mL Corning保存チューブを25個収納するよう設計。
  • 製品番号CLS6500およびCLS8502に使用。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)