Merck
MTCP8025LID
MTC Bio Reservoir Lid
capacity 25 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
別名:
pipetting tray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.12
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
メーカー/製品名
MTC Bio P8025-LID
キャパシティ
25 mL
詳細
Don’t leave valuable reagents in open reservoirs vulnerable to debris or airborne contaminants. Protective Lids inhibit evaporation and keep your solutions/reagents safe from dust or contamination.
Lids for 25mL solution reservoirs, sterile, 5 per bag
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)