Merck
575654-U
Supelco
Disposable Reservoir / Waste Tray
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing, PVC, pk of 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
物質
PVC
品質水準
包装
pk of 25
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)