物質
polypropylene
特徴
Holds 12 x 0.5 mL tubes
Holds 12 x 8 mm tubes
Holds 32 x 0.2 mL tubes
Holds 32 x 6.5 mm tubes
Holds 6 x 15 mL tubes
Holds 6 x 16.4 mm tubes
Holds 9 x 1.5-2 mL tubes
Holds 9 x 11.2 mm tubes
Microtubes
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS29040B
サイズ
210x100x100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マイクロチューブ用のRota-Rackは15 mLチューブ6本、1.5/2.0 mLチューブ9本、0.5/0.6 mLチューブ12本、0.2 mL PCRチューブまたは8連チューブストリップ32本を収納できます。
楽しく使える連結式チューブラック4個のモジュールはそれぞれ個別に回転させることができます。太さの異なる複数の試験管や培養チューブ、遠心チューブ、微量遠心チューブを同時に使う場合に便利です。モジュール同士をはめ込み、チューブを収め、そのまま持ち運ぶことができます。力を加えてひねらない限り、ラックが回転することはありません。すべてのモジュールを連結した状態でのご提供となります。オートクレーブが可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z675989-1EA | 4061832769615 |